3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110456-1G OR110456-5G
APOSOR110456-1GEA 698 DKK
APOSOR110456-1G APOSOR110456-5G
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
3-Methyl-5-(2-thienyl)-1H-pyrazole
Formel: C₈H₈N₂S
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00514532
CAS-nummer: 31618-80-1