3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110455-1G OR110455-5G
APOSOR110455-1GEA 676 DKK
APOSOR110455-1G APOSOR110455-5G
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
3-(Dimethylamino)-1-(2-thienyl)-2-buten-1-one
Formel: C₁₀H₁₃NOS
Molekylvægt: 195.29 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791167
CAS-nummer: 112677-16-4