5-Hydroxy-1-indanone 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11045-5G OR11045-10G OR11045-1G
APOSOR11045-5GEA 240 DKK
APOSOR11045-5G APOSOR11045-10G APOSOR11045-1G
5-Hydroxy-1-indanone 97%
5-Hydroxy-1-indanone
Formel: C9H8O2
Smeltepunkt: 185…188 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00857527
CAS-nummer: 3470-49-3