2-Amino-5-chloroquinazoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 5-Chloroquinazolin-2-amine
OR110444-10G OR110444-1G OR110444-5G
APOSOR110444-10GEA 2120 DKK
APOSOR110444-10G APOSOR110444-1G APOSOR110444-5G
2-Amino-5-chloroquinazoline
2-Amino-5-chloroquinazoline
Formel: C₈H₆ClN₃
Smeltepunkt: 249…252 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00974335
CAS-nummer: 190273-70-2