5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110442-1G OR110442-5G
APOSOR110442-1GEA 502 DKK
APOSOR110442-1G APOSOR110442-5G
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
5-Methoxy-1-methyl-1H-indole-3-carbaldehyde
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Smeltepunkt: 126…129 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01578324
CAS-nummer: 39974-94-2