1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 3,4-Dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR11043-100G OR11043-25G
APOSOR11043-100GEA 197 DKK
APOSOR11043-100G APOSOR11043-25G
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
1,2,3,4-Tetrahydronaphthalen-1-one (1-Tetralone, α-Tetralone)
Formel: C₁₀H₁₀O
Molekylvægt: 146.19 g/mol
Kogepunkt: 127 °C
Smeltepunkt: 2 °C
Massefylde: 1.096 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 129 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001688
CAS-nummer: 529-34-0