Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110419-10G OR110419-5G OR110419-25G OR110419-100G
APOSOR110419-10GEA 186 DKK
APOSOR110419-10G APOSOR110419-5G APOSOR110419-25G APOSOR110419-100G
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Methyl-4-(hydroxymethyl)benzoate
Formel: C₉H₁₀O₃
Smeltepunkt: 46…50 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00009984
CAS-nummer: 6908-41-4