2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110415-1G OR110415-10G OR110415-5G
APOSOR110415-1GEA 1210 DKK
APOSOR110415-1G APOSOR110415-10G APOSOR110415-5G
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
2-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1,3,4-oxadiazole
Formel: C₉H₇BrN₂O
Smeltepunkt: 107…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00491620
CAS-nummer: 41421-03-8