Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110404-1G OR110404-5G OR110404-250MG
APOSOR110404-1GEA 284 DKK
APOSOR110404-1G APOSOR110404-5G APOSOR110404-250MG
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Ethyl pyrazine-2-carboxylate
Formel: C₇H₈N₂O₂
Kogepunkt: 120 °C/6mmHg
Smeltepunkt: 49…52 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00792887
CAS-nummer: 6924-68-1