Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110402-1G OR110402-250MG OR110402-5G
APOSOR110402-1GEA 230 DKK
APOSOR110402-1G APOSOR110402-250MG APOSOR110402-5G
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Methyl 6-hydroxy-5-iodonicotinate
Formel: C₇H₆INO₃
Smeltepunkt: 203…204 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD17168292
CAS-nummer: 885950-46-9