Methyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110386-100G OR110386-25G OR110386-500G
APOSOR110386-100GEA 420 DKK
APOSOR110386-100G APOSOR110386-25G APOSOR110386-500G
Methyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat 98%
Methyl4-hydroxy-3-nitrobenzoat
Formel: C₈H₇NO₅
Smeltepunkt: 73…77 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00014695
CAS-nummer: 99-42-3