Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110385-10G OR110385-5G
APOSOR110385-10GEA 600 DKK
APOSOR110385-10G APOSOR110385-5G
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Ethyl-4-hydroxy-3-nitrobenzoate
Formel: C₉H₉NO₅
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00016999
CAS-nummer: 19013-10-6