6-Chloro-2-Methyl-4-Pyrimidinol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 6-Chloro-4-hydroxy-2-methylpyrimidine, 6-Chloro-2-methylpyrimidin-4(1H)-one
OR110379-1G OR110379-5G
APOSOR110379-1GEA 1040 DKK
APOSOR110379-1G APOSOR110379-5G
6-Chloro-2-Methyl-4-Pyrimidinol
6-Chloro-2-methyl-4-pyrimidinol
Formel: C₅H₅ClN₂O
Smeltepunkt: 206…211 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00030773
CAS-nummer: 17551-52-9
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III