5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110376-1G OR110376-100MG
APOSOR110376-1GEA 632 DKK
APOSOR110376-1G APOSOR110376-100MG
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
5-Chloro-6-hydroxynicotinaldehyde
Formel: C₆H₄ClNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04972384
CAS-nummer: 627501-18-2