Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110350-1G OR110350-5G
APOSOR110350-1GEA 1010 DKK
APOSOR110350-1G APOSOR110350-5G
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Ethyl (6-chloroimidazo[1,2-a]pyrid-2-yl)acetate
Formel: C₁₁H₁₁ClN₂O₂
Smeltepunkt: 56…59 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD10699212
CAS-nummer: 59128-02-8