Kalium tert-butanolat 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: Potassium tert-butylate, Potassium tert-butanolate
OR11033-100G OR11033-500G OR11033-1KG
APOSOR11033-100GEA 763 DKK
APOSOR11033-100G APOSOR11033-500G APOSOR11033-1KG
Kalium tert-butanolat 97%
Kalium tert-butanolat
Formel: C₄H₉KO
Molekylvægt: 112.21 g/mol
Smeltepunkt: 255 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012162
CAS-nummer: 865-47-4
EINECS: 212-740-3
UN nummer: 3206
ADR: 4.2+8 II