2-Hydrazino-5-nitropyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110327-1G OR110327-5G
APOSOR110327-1GEA 262 DKK
APOSOR110327-1G APOSOR110327-5G
2-Hydrazino-5-nitropyridine
Formel: C₅H₆N₄O₂
Smeltepunkt: 209…210 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD00118332
CAS-nummer: 6343-98-2