Kaliumacetat 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11032-10KG OR11032-5KG OR11032-1KG
APOSOR11032-10KGEA 5700 DKK
APOSOR11032-10KG APOSOR11032-5KG APOSOR11032-1KG
Kaliumacetat 99%
Kaliumacetat
Formel: CH₃COOK
Smeltepunkt: 303…307 °C
Massefylde: 1,57 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012458
CAS-nummer: 127-08-2
EINECS: 204-822-2