1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110285-10G OR110285-1G OR110285-5G
APOSOR110285-10GEA 2840 DKK
APOSOR110285-10G APOSOR110285-1G APOSOR110285-5G
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
1,3-Benzothiazole-2-carbohydrazide
Formel: C₈H₇N₃OS
Smeltepunkt: 179 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD02713577
CAS-nummer: 28891-34-1