Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110265-1G OR110265-5G
APOSOR110265-1GEA 0 DKK
APOSOR110265-1G APOSOR110265-5G
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Methyl-1-methyl-1H-pyrrole-2-carboxylate
Formel: C₇H₉NO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052747
CAS-nummer: 37619-24-2