4-Pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11025-25G OR11025-100G
APOSOR11025-25GEA 763 DKK
APOSOR11025-25G APOSOR11025-100G
4-Pyridinboronsyrepinacolester
4-Pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
Smeltepunkt: 153 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01319051
CAS-nummer: 181219-01-2