2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110248-1G OR110248-5G
APOSOR110248-1GEA 183 DKK
APOSOR110248-1G APOSOR110248-5G
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid 95%
2-Methyl-1,3-benzoxazole-5-carboxylic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09759125
CAS-nummer: 90322-32-0