3-Pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
OR11024-100G OR11024-25G OR11024-5G
APOSOR11024-100GEA 1120 DKK
APOSOR11024-100G APOSOR11024-25G APOSOR11024-5G
3-Pyridinboronsyrepinacolester
3-Pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
Smeltepunkt: 102…104 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03084758
CAS-nummer: 329214-79-1