1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11023-5G OR11023-25G OR11023-100G
APOSOR11023-5GEA 164 DKK
APOSOR11023-5G APOSOR11023-25G APOSOR11023-100G
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
1H-Pyrazole-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₅BN₂O₂
Smeltepunkt: 142…149 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453063
CAS-nummer: 269410-08-4