Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110222-1G OR110222-250MG OR110222-500MG OR110222-2.5G
APOSOR110222-1GEA 1770 DKK
APOSOR110222-1G APOSOR110222-250MG APOSOR110222-500MG APOSOR110222-2.5G
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Imidazo[1,2-a]pyrimidine-3-carboxylic acid
Formel: C₇H₅N₃O₂
Molekylvægt: 163.14 g/mol
Smeltepunkt: 231…233 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09994697
CAS-nummer: 64951-11-7