Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110192-5G OR110192-25G
APOSOR110192-5GEA 665 DKK
APOSOR110192-5G APOSOR110192-25G
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-3-amino-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₁₁NO₂S
Smeltepunkt: 82 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00661903
CAS-nummer: 34761-09-6