Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110189-10G OR110189-1G OR110189-5G
APOSOR110189-10GEA 2510 DKK
APOSOR110189-10G APOSOR110189-1G APOSOR110189-5G
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Ethyl-4-chloro-1-benzothiophene-2-carboxylate
Formel: C₁₁H₉ClO₂S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11100113
CAS-nummer: 1207537-67-4