Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylic acid ethyl ester, Ethyl 6-Methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydropyrimidine-5-carboxylate
OR11018-1G OR11018-5G
APOSOR11018-1GEA 426 DKK
APOSOR11018-1G APOSOR11018-5G
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Ethyl-6-methyl-2-oxo-4-phenyl-1,2,3,4-tetrahydro-5-pyrimidinecarboxylate
Formel: C₁₄H₁₆N₂O₃
Smeltepunkt: 208 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00124778
CAS-nummer: 5395-36-8