6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110175-1G OR110175-5G
APOSOR110175-1GEA 436 DKK
APOSOR110175-1G APOSOR110175-5G
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
6-Amino-3-chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₆ClN₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD07781648
CAS-nummer: 21413-23-0