1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110173-1G OR110173-5G
APOSOR110173-1GEA 164 DKK
APOSOR110173-1G APOSOR110173-5G
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
1-Methyl-6-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456124
CAS-nummer: 6850-23-3