Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110172-1G OR110172-250MG
APOSOR110172-1GEA 535 DKK
APOSOR110172-1G APOSOR110172-250MG
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Methyl-1,3-benzoxazole-7-carboxylate
Formel: C₉H₇NO₃
Smeltepunkt: 114…116 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11042246
CAS-nummer: 1086378-35-9