1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110170-1G OR110170-500MG
APOSOR110170-1GEA 1700 DKK
APOSOR110170-1G APOSOR110170-500MG
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
1,3-Benzoxazol-5-ylacetic acid
Formel: C₉H₇NO₃
Molekylvægt: 177.16 g/mol
Smeltepunkt: 161…163 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04125031
CAS-nummer: 153810-37-8