4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110146-10G OR110146-1G OR110146-5G
APOSOR110146-10GEA 0 DKK
APOSOR110146-10G APOSOR110146-1G APOSOR110146-5G
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
4-(1-Pyrrolyl)benzonitrile
Formel: C₁₁H₈N₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00085164
CAS-nummer: 23351-07-7