2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Aminoisonicotinohydrazide, 2-Amino-isonicotinic acid hydrazide
OR110145-1G OR110145-250MG
APOSOR110145-1GEA 785 DKK
APOSOR110145-1G APOSOR110145-250MG
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
2-Aminoisonicotinic acid hydrazide
Formel: C₆H₈N₄O
Molekylvægt: 152.1539 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03791263
CAS-nummer: 58481-01-9