4-Chloro-N-phenylbutyramide
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 4-Chloro-N-phenylbutanamide
OR110143-10G OR110143-1G OR110143-5G
APOSOR110143-10GEA 0 DKK
APOSOR110143-10G APOSOR110143-1G APOSOR110143-5G
4-Chloro-N-phenylbutyramide
4-Chloro-N-phenylbutyramide
Formel: C₁₀H₁₂ClNO
Molekylvægt: 197.662 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD01357318
CAS-nummer: 7578-45-2