5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110132-10G OR110132-1G OR110132-5G
APOSOR110132-10GEA 3440 DKK
APOSOR110132-10G APOSOR110132-1G APOSOR110132-5G
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
5-tert-Butyl-2-iodo-1,3-dimethylbenzene
Formel: C₁₂H₁₇I
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00052173
CAS-nummer: 5122-20-3