6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110118-1G OR110118-250MG
APOSOR110118-1GEA 1640 DKK
APOSOR110118-1G APOSOR110118-250MG
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
6-Chloroimidazo[1,2-a]pyridine-3-carboxylic acid
Formel: C₈H₅N₂ClO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD07021509
CAS-nummer: 138642-97-4