5-Indoleboronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11011-1G OR11011-25G OR11011-5G
APOSOR11011-1GEA 183 DKK
APOSOR11011-1G APOSOR11011-25G APOSOR11011-5G
5-Indoleboronic acid pinacol ester
5-Indoleboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₁₈BNO₂
Smeltepunkt: 114…125 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03789263
CAS-nummer: 269410-24-4