Furan-3-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR11010-25G OR11010-5G
APOSOR11010-25GEA 1630 DKK
APOSOR11010-25G APOSOR11010-5G
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Furan-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₀H₁₅BO₃
Smeltepunkt: 62…65 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453669
CAS-nummer: 248924-59-6