4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR110076-1G OR110076-5G
APOSOR110076-1GEA 2100 DKK
APOSOR110076-1G APOSOR110076-5G
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
4,5-Dibromo-2-(tert-butyl)-3(2H)-pyridazinone
Formel: C₈H₁₀Br₂N₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12079183
CAS-nummer: 107784-73-6