3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR110036-1G OR110036-5G OR110036-25G
APOSOR110036-1GEA 164 DKK
APOSOR110036-1G APOSOR110036-5G APOSOR110036-25G
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
3-Amino-3-(4-hydroxyphenyl)propionic acid
Formel: C₉H₁₁NO₃
Smeltepunkt: 193…195 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00181810
CAS-nummer: 6049-54-3