3-Nitrobenzaldehyd
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10999-250G OR10999-100G
APOSOR10999-250GEA 273 DKK
APOSOR10999-250G APOSOR10999-100G
3-Nitrobenzaldehyd
3-Nitrobenzaldehyde
Formel: C₇H₅NO₃
Molekylvægt: 151.12 g/mol
Kogepunkt: 285…290 °C
Smeltepunkt: 55…59 °C
Massefylde: 1.28 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00007249
CAS-nummer: 99-61-6
EINECS: 202-772-6
Merck Index: 12,06684