Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR10997-25G OR10997-5G
APOSOR10997-25GEA 237 DKK
APOSOR10997-25G APOSOR10997-5G
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Methyl-2-(p-tolyl)benzoate
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03453661
CAS-nummer: 114772-34-8