2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10991-25G OR10991-500G OR10991-100G
APOSOR10991-25GEA 164 DKK
APOSOR10991-25G APOSOR10991-500G APOSOR10991-100G
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
2-Isopropoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel: C₉H₁₉BO₃
Kogepunkt: 73 °C/15mmHg
Massefylde: 0,912 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 43 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00192241
CAS-nummer: 61676-62-8
UN nummer: 1993
ADR: 3,III