4-Iodo-1H-pyrazole 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR10990-100G OR10990-25G OR10990-500G
APOSOR10990-100GEA 295 DKK
APOSOR10990-100G APOSOR10990-25G APOSOR10990-500G
4-Iodo-1H-pyrazole 99%
4-Iodo-1H-pyrazole
Formel: C₃H₃IN₂
Smeltepunkt: 108…110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00005244
CAS-nummer: 3469-69-0
EINECS: 222-434-1