5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: N-(5-Hydroxypentyl)carbamic Acid tert-Butyl Ester, tert-Butyl N-(5-Hydroxypentyl)carbamate, tert-Butyl (5-hydroxypentyl)carbamate, N-Boc-5-aminopentanol, 5-(Boc-amino)-1-pentanol
OR1099-1G OR1099-25G OR1099-5G
APOSOR1099-1GEA 382 DKK
APOSOR1099-1G APOSOR1099-25G APOSOR1099-5G
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol 95%
5-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-pentanol
Formel: C₁₀H₂₁NO₃
Molekylvægt: 203.28 g/mol
Massefylde: 1 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 109 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01862955
CAS-nummer: 75178-90-4