2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR10987-25G OR10987-5G
APOSOR10987-25GEA 1940 DKK
APOSOR10987-25G APOSOR10987-5G
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester 95%
2-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₅H₂₁BO₄
Smeltepunkt: 59…62 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03453660
CAS-nummer: 269409-99-6