Ethyl 4-iodbenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: Ethyl 4-iodobenzoate, 4-Iodobenzoic acid ethyl ester
OR10986-25G OR10986-100G OR10986-500G
APOSOR10986-25GEA 175 DKK
APOSOR10986-25G APOSOR10986-100G APOSOR10986-500G
Ethyl 4-iodbenzoat 98%
Ethyl 4-iodbenzoat
Formel: C₉H₉IO₂
Kogepunkt: 281…283 °C
Massefylde: 1,65 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00017344
CAS-nummer: 51934-41-9