N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10977-25G OR10977-5G OR10977-100G
APOSOR10977-25GEA 458 DKK
APOSOR10977-25G APOSOR10977-5G APOSOR10977-100G
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
N,N'-Bis(2-aminoethyl)-1,3-propanediamine
Formel: C₇H₂₀N₄
Kogepunkt: 280 °C
Massefylde: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: >100 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00008174
CAS-nummer: 4741-99-5
UN nummer: 2735
ADR: 8,III