2-Nitrophenyl selenocyanate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR10971-1G OR10971-5G OR10971-25G
APOSOR10971-1GEA 414 DKK
APOSOR10971-1G APOSOR10971-5G APOSOR10971-25G
2-Nitrophenyl selenocyanate
2-Nitrophenyl selenocyanate
Formel: C₇H₄N₂O₂Se
Smeltepunkt: 134…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00043146
CAS-nummer: 51694-22-5
EINECS: 257-350-4
UN nummer: 3283
ADR: 6.1,II